Merck
SMB00176
Sigma-Aldrich
3,4′-Dihydroxypropiophenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
4-Hydroxy-(3-hydroxypropionyl)benzene
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 551,00
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 551,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,10-11H,5-6H2
Clave InChI
LTEPZFZSPZASKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Suvi Sutela et al.
BMC plant biology, 9, 124-124 (2009-10-01)
The monolignol biosynthetic pathway interconnects with the biosynthesis of other secondary phenolic metabolites, such as cinnamic acid derivatives, flavonoids and condensed tannins. The objective of this study is to evaluate whether genetic modification of the monolignol pathway in silver birch