SMB00144
Labdanolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
US$ 403,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 403,00
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H36O3/c1-14(13-17(21)22)7-8-16-19(4)11-6-10-18(2,3)15(19)9-12-20(16,5)23/h14-16,23H,6-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t14-,15-,16+,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
KHCCSRVJJDOANA-RQOBALISSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)