Merck
SMB00130
Sigma-Aldrich
Sakakin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
1-O-β-D-Glucosylorcinol
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 369,00
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 369,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O7
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1cc(O)cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1
InChI
1S/C13H18O7/c1-6-2-7(15)4-8(3-6)19-13-12(18)11(17)10(16)9(5-14)20-13/h2-4,9-18H,5H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clave InChI
YTXIGTCAQNODGD-UJPOAAIJSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)