Merck
PHL83512
Irigenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,5,7-Trihydroxy 4′,5′,6-trimethoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 566,00
US$ 566,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 566,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O8
Número de CAS:
Peso molecular:
360.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 566,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc(c(c(c3)O)OC)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-13-5-8(4-10(19)17(13)24-2)9-7-26-12-6-11(20)18(25-3)16(22)14(12)15(9)21/h4-7,19-20,22H,1-3H3
Clave InChI
TUGWPJJTQNLKCL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)