Merck
SMB00115
Sigma-Aldrich
Verproside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 373,00
US$ 373,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 373,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26O13
Número de CAS:
Peso molecular:
498.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 373,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O13/c23-6-12-14(27)15(28)16(29)21(32-12)34-20-13-9(3-4-31-20)17(18-22(13,7-24)35-18)33-19(30)8-1-2-10(25)11(26)5-8/h1-5,9,12-18,20-21,23-29H,6-7H2/t9-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Clave InChI
DBUOUVZMYWYRRI-YWEKDMGLSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)