Documentos clave
SMB00025
Sigma-Aldrich
Aspterric acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 938,00
US$ 938,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 938,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O4
Número de CAS:
Peso molecular:
266.33
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
US$ 938,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C(C1)(C2)CCC3=C(C)C)C(=O)OO
InChI
1S/C15H22O4/c1-9(2)10-5-6-15-7-13(18-8-15)11(14(16)19-17)3-4-12(10)15/h11-13,17H,3-8H2,1-2H3/t11-,12+,13-,15?/m1/s1
Clave InChI
AMVWWAIZPPESMM-WORDMNGFSA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Atsumi Shimada et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 60(7-8), 572-576 (2005-09-17)
Application of indole-3-acetic acid (IAA) with a pollen growth inhibitor, aspterric acid (AA), results in the recovery of normal pollen development. In contrast, application of gibberellin (GA3) with AA do not induce normal pollen growth. In addition, application of different
Atsumi Shimada et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 57(5-6), 459-464 (2002-07-23)
Aspterric Acid, 6-Hydroxymellein, Arabidopsis thaliana, Aspergillus terreus Aspterric acid (1) and 6-hydroxymellein (2), inhibitors of pollen development in Arabidopsis thaliana, have been isolated from the fungus Aspergillus terreus. 1 and 2 inhibited the pollen development at concentrations of 38 and
Atsumi Shimada et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 63(7-8), 554-556 (2008-09-25)
Application of 100 microM aspterric acid (AA), a pollen growth inhibitor, with different concentrations of indole-3-acetic acid (IAA) results in the recovery of normal pollen development of Arabidopsis thaliana. Treatment with 100 microM AA plus 5 mM IAA significantly induced