Documentos clave
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 155,00
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 155,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H44N5O9
Peso molecular:
702.77
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
PPlases Substrate, fluorogenic,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥80%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
Aplicación
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the maximum excitation and emssion wavelength for Product SCP0217, PPlases Substrate, fluorogenic?
    1 answer
    1. The maximum excitation wavelength for Product SCP0217, PPlases Substrate, fluorogenic is 360-380 nm and the emission wavelength is 440-460nm.