Documentos clave
SCP0209
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 53-84 human
Seleccione un Tamaño
500 μG
US$ 490,00
1 MG
US$ 731,00
US$ 490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
US$ 490,00
1 MG
US$ 731,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C149H253N43O54
Peso molecular:
3510.86
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
US$ 490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥65%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
Aplicación
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation, increases calcium levels in blood, in counteraction to calcitonin. PTH also regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. PTH (39-84) and (53-84) are C-terminal peptides of PTH used to resolve PTH activity.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)