Documentos clave
SCP0097
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 147,00
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 147,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H37N9O11
Peso molecular:
747.71
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
Caspase Substrate,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥80%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)