Documentos clave
SCP0096
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinónimos:
Ac-LETD-AFC, Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 279,00
US$ 279,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 279,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H38N5O12
Peso molecular:
672.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
US$ 279,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP8(841)
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC
Biochem/physiol Actions
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC, or Ac-LETD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-8. The tetrapeptide sequence LETD is recognized as an ideal cleavage sequence for caspase-8.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)