Saltar a
A2559
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
Ac-DEVD-pNA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 280,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H34N6O13
Número CAS:
Peso molecular:
638.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
US$ 280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O13/c1-12(2)22(26(43)30-18(11-21(38)39)24(41)28-14-4-6-15(7-5-14)32(44)45)31-23(40)16(8-9-19(34)35)29-25(42)17(10-20(36)37)27-13(3)33/h4-7,12,16-18,22H,8-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,41)(H,29,42)(H,30,43)(H,31,40)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17-,18-,22-/m0/s1
InChI key
GGXRLUDNGFFUKI-ORGXJRBJSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
Application
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide has been used as a chromogenic substrates for determining caspase-3 and caspase-8 activities in liver tissue homogenates and caspase 3 activity in aortic vascular smooth muscle cells and neuroblastoma cell lines.
Biochem/physiol Actions
Colorimetric substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0466A9968A6470
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
-
color
-
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)