Documentos clave
SBP3500598
Sigma-Aldrich
ZIP8 Blocking Peptide for SAB3500598
Seleccione un Tamaño
0.05 MG
US$ 103,00
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.05 MG
US$ 103,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
synthetic
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
18 amino acid peptide near the amino terminus of human ZIP8.
Aplicación
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligadura / enlace
This peptide blocks the action of antibody SAB3500598.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brittany L Steimle et al.
The Journal of biological chemistry, 294(50), 19197-19208 (2019-11-09)
Manganese supports numerous neuronal functions but in excess is neurotoxic. Consequently, regulation of manganese flux at the blood-brain barrier (BBB) is critical to brain homeostasis. However, the molecular pathways supporting the transcellular trafficking of divalent manganese ions within the microvascular