SAMVP64BSTV
dCas9-VP64-Blasticidin SAM CRISPRa Helper Construct 1 Lentiviral Transduction Particles
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 8x25 μL (vials)
concentración
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
aplicaciones
CRISPR
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Descripción general
To order gRNA in any format click here
Aplicación
- Unbiased forward genetic screening
- Strong transcriptional activation in multiple cell lines
- Creation of cell lines stably expressing dCas9-VP64.
Características y beneficios
- Highly specific and highly active
- Sequence verified high purity, high titer lentiviral particles
- Activates genes through transcriptional activation rather than cDNA based overexpression
Learn more about SAM CRISPR Activators at SigmaAldrich.com/CRISPRa
Principio
Definición de unidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)