SAMMS2HYG
MS2-P65-HSF1-Hygromycin SAM CRISPRa Helper Construct 2 Plasmid DNA
About This Item
Productos recomendados
envase
vial of 20 μL
concentración
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
aplicaciones
CRISPR
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
To order gRNA in any format click here
Aplicación
- Unbiased forward genetic screening
- Strong transcriptional activation in multiple cell lines
- Manufacture of MS2-p65-HSF1 expressing Lentiviral Particles
Características y beneficios
- Highly specific and highly active
- Sequence verified high purity plasmid DNA
- Activates genes through transcriptional activation rather than cDNA based overexpression
Learn more about SAM CRISPR Activators at SigmaAldrich.com/CRISPRa
Principio
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)