SAMHELPERP
SAM CRISPRa Helper Construct Kit Plasmid DNA
Seleccione un Tamaño
US$ 753,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 753,00
Productos recomendados
envase
pkg of 2 vials (20μL aliquot for each of the 2 kit components)
concentración
500 ng/μL
aplicaciones
CRISPR
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
To order gRNA in any format click here
Aplicación
- Unbiased forward genetic screening
- Strong transcriptional activation in multiple cell lines
- Manufacture of dCas9-VP64 and MS2-p65-HSF1 expressing Lentiviral Particles
Características y beneficios
- Highly specific and highly active
- Sequence verified high purity plasmid DNA
- Activates genes through transcriptional activation rather than cDNA based overexpression
Learn more about SAM CRISPR Activators at SigmaAldrich.com/CRISPRa
Componentes
2 Helper Constructs supplied at a concentration of 500 ng/μL in TE buffer (10μg of plasmid DNA)
- 20μL vial of dCas9-VP64-Blasticidin SAM CRISPRa Helper Construct 1 Plasmid DNA
- 20μL vial of MS2-P65-HSF1-Hygromycin SAM CRISPRa Helper Construct 2 Plasmid DNA
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)