126626
Bovine Serum Albumin
30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
Sinónimos:
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free,
descripción
Merck USA index - 14, 8468
Ensayo
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
immunohistochemistry: suitable
color
pale amber
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3