Documentos clave
SAE0148
Sigma-Aldrich
Fusayama/Meyer Artificial Saliva
Seleccione un Tamaño
200 ML
US$ 310,00
US$ 310,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 ML
US$ 310,00
About This Item
Código UNSPSC:
51241229
NACRES:
NA.25
US$ 310,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This ready-to-use solution closely resembles the mineral composition of natural saliva and can be used for testing a wide variety of products, including dental metal alloys. The pH of the solution is 4.9
Almacenamiento y estabilidad
This is a ready to use formulation that should be stored refrigerated.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is detailed compositions of this artificial saliva solution available?
    1 answer
    1. The composition of Fusayama/Meyer artificial saliva is based on scientific publications on dental research. The composition is as follows:
      Sodium Chloride 0.4 g/L
      Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate 0.69 g/L
      Potassium Chloride 0.4 g/L
      Calcium Chloride Dihydrate 0.906 g/L
      Urea 1.0 g/L
      Sodium Sulfide Nonahydrate 0.005 g/L
      pH = 4.9 ± 0.1 @ 25 ± 0.4 °