Documentos clave
SAB5702202
Sigma-Aldrich
Anti-MNX1/HB9/HLXB9 Antibody, clone 9P1B7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HB9, HLXB9, HOXHB9, SCRA1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9P1B7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
41 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.30 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SQQLLELEHQFKLNKYLSRPKRFEVATSLMLTETQVKIWFQNRRMKWKRSKKAKEQAAQEAEKQKGGGGGAGKGGAEEPGAEELLGPPAPGDKGSGRRLRD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MNX1(3110)
Descripción general
This gene encodes a nuclear protein, which contains a homeobox domain and is a transcription factor. Mutations in this gene result in Currarino syndrome, an autosomic dominant congenital malformation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human MNX1/HB9/HLXB9 (P50219).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)