Documentos clave
SAB5702187
Sigma-Aldrich
Anti-Oxytocin Receptor Antibody, clone 7X8B8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
OT-R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7X8B8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
43 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.31 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LLLALSGNACVLLALRTTRQKHSRLFFFMKHLSIADLVVAVFQVLPQLLWDITFRFYGPDLLCRLVKYLQVVGMFASTYLLLLMSLDRCLAICQPLRSLRR
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OXTR(5021)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the G-protein coupled receptor family and acts as a receptor for oxytocin. Its activity is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The oxytocin-oxytocin receptor system plays an important role in the uterus during parturition. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Oxytocin Receptor (P30559).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)