Documentos clave
SAB5701946
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-VANGL2-S79/S82/S84 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 467,00
US$ 467,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 467,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 467,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer79/pSer82/pSer84)
Información sobre el gen
human ... VANGL2(57216)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a membrane protein involved in the regulation of planar cell polarity, especially in the stereociliary bundles of the cochlea. The encoded protein transmits directional signals to individual cells or groups of cells in epithelial sheets. This protein is also involved in the development of the neural plate.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S79/S82/S84 of human VANGL2
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)