Documentos clave
SAB5701877
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in mouse
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 593,00
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 593,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human
concentración
1.51 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)