P5747
Monoclonal Anti-Phosphoserine antibody produced in mouse
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Phosphoserine, Phospho Ser, Phospho serine, Phospho−Ser, Phospho−serine
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PSR-45, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~2 mg/mL
técnicas
dot blot: suitable
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA
microarray: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)