Documentos clave
SAB5701860
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Src-Y419 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 593,00
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 593,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse
concentración
0.19 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr419)
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Descripción general
This gene is highly similar to the v-src gene of Rous sarcoma virus. This proto-oncogene may play a role in the regulation of embryonic development and cell growth. The protein encoded by this gene is a tyrosine-protein kinase whose activity can be inhibited by phosphorylation by c-SRC kinase. Mutations in this gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y419 of human Phospho-Src-Y419
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)