Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701602
Sigma-Aldrich
Anti-ANGPTL3 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANGPTL3(27329)
Descripción general
This gene encodes a member of a family of secreted proteins that function in angiogenesis. The encoded protein, which is expressed predominantly in the liver, is further processed into an N-terminal coiled-coil domain-containing chain and a C-terminal fibrinogen chain. The N-terminal chain is important for lipid metabolism, while the C-terminal chain may be involved in angiogenesis. Mutations in this gene cause familial hypobetalipoproteinemia type 2. [provided by RefSeq, Aug 2015]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human ANGPTL3
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)