Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701600
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1.3 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADORA1(134)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an adenosine receptor that belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. There are 3 types of adenosine receptors, each with a specific pattern of ligand binding and tissue distribution, and together they regulate a diverse set of physiologic functions. The type A1 receptors inhibit adenylyl cyclase, and play a role in the fertilization process. Animal studies also suggest a role for A1 receptors in kidney function and ethanol intoxication. Transcript variants with alternative splicing in the 5' UTR have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human ADORA1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)