Documentos clave
SAB5701124
Sigma-Aldrich
Anti-M1-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 346,00
US$ 346,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 346,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 346,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
all
concentration
0.96 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Categorías relacionadas
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human M1-linkage Specific Polyubiquitin (NP_066289.3/NP_061828.1).
Physical form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)