Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701045
Sigma-Aldrich
Anti- CD133 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
0.74 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PROM1(8842)
Descripción general
This gene encodes a pentaspan transmembrane glycoprotein. The protein localizes to membrane protrusions and is often expressed on adult stem cells, where it is thought to function in maintaining stem cell properties by suppressing differentiation. Mutations in this gene have been shown to result in retinitis pigmentosa and Stargardt disease. Expression of this gene is also associated with several types of cancer. This gene is expressed from at least five alternative promoters that are expressed in a tissue-dependent manner. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 750-850 of human CD133 (NP_006008.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)