Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5700890
Sigma-Aldrich
Anti- HMGB1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 593,00
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 593,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
0.52 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HMGB1(3146)
Descripción general
This gene encodes a protein that belongs to the High Mobility Group-box superfamily. The encoded non-histone, nuclear DNA-binding protein regulates transcription, and is involved in organization of DNA. This protein plays a role in several cellular processes, including inflammation, cell differentiation and tumor cell migration. Multiple pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human HMGB1 (NP_002119.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)