Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5700726
Sigma-Aldrich
Anti-BDNF antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ANON2, BDNF, BULN2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
27
28
29
31
37
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
3.51 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BDNF(627)
Descripción general
This gene encodes a member of the nerve growth factor family of proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature protein. Binding of this protein to its cognate receptor promotes neuronal survival in the adult brain. Expression of this gene is reduced in Alzheimer′s, Parkinson′s, and Huntington′s disease patients. This gene may play a role in the regulation of the stress response and in the biology of mood disorders.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-247 of human BDNF (NP_733928.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)