SAB5700724
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
CIG, ED-B, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, fibronectin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Fibronectin antibody produced in rabbit,
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
221-272
71-73
reactividad de especies
human, mouse
concentración
2.05 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FN1(2335)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)