Documentos clave
SAB5700521
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PERK-T982 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
EIF2AK3, PEK, PERK, WRS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
125
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.67 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr982)
Información sobre el gen
human ... EIF2AK3(9451)
Descripción general
The protein encoded by this gene phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic translation-initiation factor 2, leading to its inactivation, and thus to a rapid reduction of translational initiation and repression of global protein synthesis. This protein is thought to modulate mitochondrial function. It is a type I membrane protein located in the endoplasmic reticulum (ER), where it is induced by ER stress caused by malfolded proteins. Mutations in this gene are associated with Wolcott-Rallison syndrome.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T980 of human PERK.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)