Merck
Todas las fotos(11)
Documentos clave
SAB5700331
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PRKAA1-T183/PRKAA2-T172 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
AMPKa1/AMPKa2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
64
65
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1.69 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr1832/pThr172)
Información sobre el gen
human ... PRKAA1(5562)
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T172 of human AMPKα
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)