Documentos clave
SAB5600199
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgM antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM109, purified immunoglobulin
Sinónimos:
IGHM Mouse, Mouse Ig mu chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM109, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
This antibody reacts to mouse IgM. No cross reactivity with mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgE, human IgG, rat IgG, or goat IgG.
Inmunógeno
Mouse IgM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)