SAB5500193
Anti-VPAC1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP234, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-HVR1, Anti-II, Anti-PACAP-R-2, Anti-PACAP-R2, Anti-RDC1, Anti-V1RG, Anti-VAPC1, Anti-VIP-R-1, Anti-VIPR, Anti-VIRG, Anti-VPAC1, Anti-VPAC1R, Anti-VPCAP1R
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP234, monoclonal
reactividad de especies
human (tested)
reactividad de especies (predicha por homología)
pig, rat, mouse
técnicas
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VIPR1(7433)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?