SAB5300210
Monoclonal Anti-RICTOR antibody produced in mouse
clone 7B3, ascites fluid
Sinónimos:
DKFZp686B11164, KIAA1999, MGC39830, PIA, mAVO3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7B3, monoclonal
mol peso
192 kDa
reactividad de especies
monkey, mouse, human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RICTOR(253260)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against RICTOR
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)