Documentos
09-258
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-PAK1 (Ser199 / Ser204)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-IDDMSSD, Anti-PAKalpha, Anti-alpha-PAK, Anti-p65-PAK
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (100% immunogen homology), rat (100% immunogen homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer199/pSer204)
Gene Information
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
General description
Las cinasas activadas por p21 (PAK) son Ser/Thr cinasas, que son activadas por, y son efectores de, la familia Rho de GTPasas. Como tales, intervienen en la polimerización de la actina y en la activación de las cascadas de cinasas activadas por estrés. La PAK1 es fosforilada por la cdk5, lo que provoca su inhibición. La PAK2 puede ser activada por la escisión de la caspasa, además de la unión de p21, lo que la implica en los cambios del citoesqueleto durante la apoptosis. La PAK3 se expresa a altos niveles en las neuronas posmitóticas de la corteza cerebral posnatal y del hipocampo en desarrollo, y es el gen mutante que se cree responsable del retraso mental ligado al cromosoma X no sindrómico.
Specificity
Reconoce la PAK1 fosforilada en la Ser199 y la Ser204 (humanos)/la Ser198 y la Ser203 (ratón). La secuencia inmunógena es muy homóloga (mayor del 90 %) con PAK2 y PAK3.
Immunogen
Aminoácidos que abarcan e incluyen la Ser199 y la Ser204 fosforiladas de la PAK1 humana. La secuencia es muy homóloga (superior al 90 %) a PAK2 y PAK3.
Epítopo: Ser199/Ser204 (central)
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la fosfo-PAK1 (Ser199/Ser204) utilizando este anticuerpo anti-fosfo-PAK1 (Ser199/Ser204) validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Comunicación citoesquelética
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunoelectrotransferencia (WB) en lisados de células Jurkat tratadas con pervanadato y no tratadas.
Target description
65 kDa
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada por afinidad en tampón de almacenamiento que contiene PBS con azida sódica al 0,05 % en glicerol al 50 %
Purificación por afinidad doble sobre columnas sin fosfo-péptido seguida de una columna con péptido fosforilado.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Magnetic nanoparticle-mediated massively parallel mechanical modulation of single-cell behavior.
Tseng, P; Judy, JW; Di Carlo, D
Nature Methods null
Stefania Belli et al.
NPJ breast cancer, 9(1), 48-48 (2023-06-01)
Cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitors (CDK4/6i) have been approved in combination with endocrine therapy (ET) to treat estrogen receptor-positive (ER+) metastatic breast cancer (BC). However, drug resistance represents the leading cause of breast cancer patients mortality. This study aimed
Isidro Ferrer et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 31(6), e12996-e12996 (2021-07-05)
Tau hyperphosphorylation is the first step of neurofibrillary tangle (NFT) formation. In the present study, samples of the entorhinal cortex (EC) and frontal cortex area 8 (FC) of cases with NFT pathology classified as stages I-II, III-IV, and V-VI without
Cen Zhang et al.
eLife, 5, e10727-e10727 (2016-01-12)
Glutaminase (GLS) isoenzymes GLS1 and GLS2 are key enzymes for glutamine metabolism. Interestingly, GLS1 and GLS2 display contrasting functions in tumorigenesis with elusive mechanism; GLS1 promotes tumorigenesis, whereas GLS2 exhibits a tumor-suppressive function. In this study, we found that GLS2
Yu-Wei Hsiao et al.
Clinical and translational medicine, 12(1), e724-e724 (2022-01-29)
Due to the heterogeneity and high frequency of genome mutations in cancer cells, targeting vital protumour factors found in stromal cells in the tumour microenvironment may represent an ideal strategy in cancer therapy. However, the regulation and mechanisms of potential