SAB5202071
Monoclonal Anti-beta 4 Spectrin-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S393-2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SPTBN4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S393-2
monoclonal
descripción
clone S393-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 200 kDa
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human (Tested), rat (Predicted), African green monkey (Tested), mouse (Predicted)
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPTBN4(57731)
Inmunógeno
Aplicación
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: monkey COS-Beta-4-Spectrin-His
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: SK-N-BE
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Does not cross react with other Beta-spectrins
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_066022.2
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)