Documentos clave
SAB5200430
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 1 - Apc antibody produced in mouse
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-GABA-B receptor 1, Anti-GPRC3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S93A-49, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 115 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Especificidad
Detects ~115kDa. No cross-reactivity against GABA(B)R2
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 873-977 (cytoplasmic C-terminus) of rat GABA(B)R1
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)