SAB5200097
Anti-CANX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin-CT (Purified), Anti-IP90, Anti-P90
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 90 kDa
reactividad de especies
bovine, Drosophila (weak), monkey, chicken, guinea pig, human, hamster, Xenopus (weak), dog, quail, rat, mouse, sheep, pig, rabbit
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
dog ... CANX(403908)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)