SAB5200059
Monoclonal Anti-KCNA2 antibody produced in mouse
clone S14-16, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-HBK5, Anti-HUKIV, Anti-Kca12, Anti-Kv1.2 K+ channel, S14-16, Anti-MK2, Anti-NGK1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S14-16, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 80 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse, zebrafish
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNA2(3737)
mouse ... Kcna2(16490)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)