Documentos clave
SAB4701094
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD326-APC antibody produced in mouse
clone VU-1D9
Sinónimos:
EGP314, EPCAM, Ep-CAM, GA733-2, KSA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
VU-1D9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
P16422
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPCAM(4072)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody VU-1D9 recognizes an epitope within EGF-like domain I of CD326 / EpCAM, a marker of epithelial lineages. This antibody strongly stains various normal epithelial cells and carcinomas.
Inmunógeno
Small cell lung carcinoma cell line H69.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)