05-717
Anti-Adenosine Receptor A2a Antibody, clone 7F6-G5-A2
clone 7F6-G5-A2, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor subtype A2a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7F6-G5-A2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADORA2A(135)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
FACS Analysis: A previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to detect Adenosine Receptor A2A in transfected HEK293 cells (Koshiba, M., 1999).
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blot Analysis:
A 1:1000–1:5000 dilution of this lot of antibody detected Adenosine Receptor A2A in HEK293 cells expressing canine A1/A2A receptor chimeras (Rosin, D.L., 1998).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Brain tissue
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable