Documentos clave
SAB4700902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD32 antibody produced in mouse
clone 3D3
Sinónimos:
FCG2, FCGR2A, IGFR2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de acceso
BC020823
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FCGR2A(2212)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody 3D3 recognizes CD32, a 40 kDa polymorphic transmembrane glycoprotein serving as the low affinity receptor for aggregated IgG. This antibody recognizes CD32 on B cells of all donors, but on platelets, monocytes, and granulocytes of only some donors (131R variant, but not 131H variant).
Inmunógeno
purified glycosylated recombinant human FcgammaRIIa2
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)