Documentos clave
SAB4700894
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD197 antibody produced in rat
clone 4B12
Sinónimos:
CC-CKR-7, CCR7, EBI1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_001301713.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ccr7(12775)
Categorías relacionadas
Descripción general
The rat monoclonal antibody 4B12 recognizes murine CD197 / CCR7 (chemokine receptor 7), a 43 kDa G-protein-coupled receptor for chemokines CCL19 and CCL21.
Inmunógeno
Murine CD197-transfected RBL-2H3 cells
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)