Merck
SML1038
Sigma-Aldrich
MKC-733
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
DDP733, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4,7-dihydro-7-oxo-thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxamide hydrochloride, Pumosetrag
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 435,00
US$ 435,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 435,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17N3O2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
339.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 435,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -15 to -20°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@@H]3C4CCN(CC4)C3.Cl
InChI
1S/C15H17N3O2S.ClH/c19-13-10(7-16-11-3-6-21-14(11)13)15(20)17-12-8-18-4-1-9(12)2-5-18;/h3,6-7,9,12H,1-2,4-5,8H2,(H,16,19)(H,17,20);1H/t12-;/m0./s1
Clave InChI
XGVADZZDFADEOO-YDALLXLXSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MKC-733 is a 5-HT3 receptor agonist.
MKC-733 is a 5-HT3 specific agonist.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience