SAB4700767
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Hbsag Antibody, Hbsag Antibody - Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HB5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
hepatitis B virus
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Specificity of the antibody HB5 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB5 does not cross-block with the antibody HB3.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)