Merck
Todas las fotos(11)
Documentos clave
SAB4504389
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-eIF4E (pSer209) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 25 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer209)
Información sobre el gen
human ... EIF4E(1977)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human eIF4E around the phosphorylation site of Ser209.
Immunogen Range: 168-217
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marjorie Buist et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Eukaryotic gene expression is controlled at multiple levels, including gene transcription and protein translation initiation. One molecule with key roles in both regulatory mechanisms is methyl CpG binding protein 2 (MeCP2). MECP2 gain- and loss-of-function mutations lead to Rett Syndrome