SAB4500823
Anti-PAR1 (Cleaved-Ser42), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CXCR-7, CXCR7, G-protein coupled receptor 159, G-protein coupled receptor RDC1, chemokine orphan receptor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 46 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Ser42)
Información sobre el gen
human ... F2R(2149)
Descripción general
Protease-activated receptor-1 (PAR1), also known as coagulation factor II thrombin receptor (F2R), is encoded by the gene mapped to human chromosome 5q13.3. The encoded protein is a cell surface seven-transmembrane G protein coupled receptor.
Inmunógeno
Immunogen Range: 23-72
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)