SAB4500429
Anti-ADORA2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ADORA2B, Adenosine receptor A2b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADORA2B(136)
Categorías relacionadas
Descripción general
ADORA2B (adenosine A2b receptor) is a G-protein coupled receptor. It is the most adenosine insensitive adenosine receptor. This gene is located on human chromosome 17p12-p11.2. Anti-ADORA2B Antibody detects endogenous levels of total ADORA2B protein.
Inmunógeno
Immunogen Range: 231-280
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)