Documentos clave
SAB4301634
Sigma-Aldrich
Anti-KDM5C
affinity isolated antibody
Sinónimos:
MRX13, MRXJ, MRXSJ, SMCX, XE169
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:30-1:150
nº de acceso
NP_004178
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KDM5C(8242)
Inmunógeno
Synthetic peptide of human lysine (K)-specific demethylase 5C
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chenmin Sun et al.
Journal of Cancer, 9(20), 3787-3796 (2018-11-09)
Aim: BAP1 is frequently mutated in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) with a definitive role still unclear. Methods: In silico analysis of BAP1-mutant and wild-type gene enrichment and functional annotation in TCGA-KIRC dataset was performed. Target gene was studied